Få mere at vide
Nikkelisotopstandard: Ni @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget med Ni-61), VHG™
Artikelnummer. 30003122
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003122 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30003122 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS61NI50
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Nikkelisotopstandard: Ni @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget med Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel 61
CAS 14928-10-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Nickel 61
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 61Ni
Synonym 61Ni
SMIL [61Ni]
IUPAC navn Nickel 61
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 60.93
Mængde 50 ml
Formel vægt 60.9311 g/mol