Få mere at vide
Nikkeljern, sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Iron, sputtering target |
| Navn note | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Mængde | 1 stk. |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD01741928 |
| Procent renhed | 99.95% |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel Iron, sputtering target
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.