Få mere at vide
Nikkeljern molybdænfolie, 0,102 mm (0,004 tommer) tyk, udglødet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059662
Mængde:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15436735
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 40,1 g/150 x 300 mm
Det er mest almindeligt anvendt som en høj temperatur, korrosionsbestandig metallegering i stål, støbejern og superlegeringer til militær- og forsvarsindustrien, halvlederindustrien og specialmaskiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Iron Molybdenum foil
Navn note 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Mængde 150 x 300 mm
Vægt ≈40.1g/150x300mm
Form Foil
Molekylær formel Ni:Fe:Mo
MDL nummer MFCD09910537
Opløselighedsinformation Insoluble in water.