Få mere at vide
Nikkeljern molybdænfolie, 0,102 mm tyk, glødet
Artikelnummer. 15456735
Skift visning
Mængde:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456735 300 x 300 mm Hver
15436735 150 x 300 mm Hver
15426735 300 x 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045092.HB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Form: ca. 40,1g/150 x 300mm | Ni:Fe:Mo
Det er mest almindeligt anvendt som en høj temperatur, korrosionsbestandig metallegering i stål, støbejern og superlegeringer til militær- og forsvarsindustrien, halvlederindustrien og specialmaskiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Iron Molybdenum foil
Navn note 0,102 mm (0,004 tommer) tyk, glødet
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Fe:Mo; 80:15:4,2 vægtprocent
Mængde 300 x 300 mm
Vægt ≈40,1g/150x300mm
Form Floret
Molekylær formel Ni:Fe:Mo
MDL nummer MFCD09910537
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.