Få mere at vide
Nikkeljern molybdænfolie, 0,102 mm (0,004 tommer) tyk, udglødet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er mest almindeligt anvendt som en høj temperatur, korrosionsbestandig metallegering i stål, støbejern og superlegeringer til militær- og forsvarsindustrien, halvlederindustrien og specialmaskiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Iron Molybdenum foil |
| Navn note | 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% |
| Mængde | 150 x 300 mm |
| Vægt | ≈40.1g/150x300mm |
| Form | Foil |
| Molekylær formel | Ni:Fe:Mo |
| MDL nummer | MFCD09910537 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |