Få mere at vide
Nikkeljern molybdænfolie, 0,102 mm (0,004 tommer) tyk, udglødet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er mest almindeligt anvendt som en høj temperatur, korrosionsbestandig metallegering i stål, støbejern og superlegeringer til militær- og forsvarsindustrien, halvlederindustrien og specialmaskiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Iron Molybdenum foil |
| Navn note | 0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% |
| Mængde | 300 x 600 mm |
| Vægt | ∼40.1 g/150 x 300 mm |
| Form | Foil |
| Molekylær formel | Ni:Fe:Mo |
| MDL nummer | MFCD09910537 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble aq. soln.. |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel Iron Molybdenum foil
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel