Få mere at vide
Nikkeljern Molybdæn flage, -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Iron Molybdenum flake |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
| Tæthed | 0.29g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Maskestørrelse | −200 Mesh |
| Form | Flake |
| MDL nummer | MFCD09910537 |
| FN nummer | UN3089 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?