Få mere at vide
Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005 in.) thick, annealed (Mumetal™)
Artikelnummer. 11365677
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11365677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043399.GT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Magnetisk afskærmende legering
Nikkel Jern Kobber Molybdænfolie bruges som en magnetisk afskærmningslegering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Navn note 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Mængde 150 x 150 mm
Form Foil
MDL nummer MFCD02684505
Opløselighedsinformation Insoluble in water.