Få mere at vide
Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005 in.) thick, annealed (Mumetal™)
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Nikkel Jern Kobber Molybdænfolie bruges som en magnetisk afskærmningslegering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Iron Copper Molybdenum foil |
| Navn note | 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™) |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt% |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Form | Foil |
| MDL nummer | MFCD02684505 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel