Få mere at vide
Nikkel(II)tetrafluorborathexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080289
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11448650
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 053108.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15684-36-3 | B2F8H12NiO6 | 340.39 g/mol
Det bruges hovedsageligt som et galvaniseringsmellemprodukt. Det bruges også i medicinsk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15684-36-3
Molekylær formel B2F8H12NiO6
Molekylvægt (g/mol) 340.39
MDL nummer MFCD00150259
InChI nøgle BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
PubChem CID 177615
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) tetrafluoroborate hexahydrate
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn nikkel(2+)bis(tetrafluorboranid)hexahydrat
Formel vægt 340.40 (232.30 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.5 g/mL