Få mere at vide
Nickel(II) telluride, 99.9% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%
Artikelnummer. 11312198
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312198 50 g 50g
11302198 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013105.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12142-88-0 | NiTe | 186.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12142-88-0
Molekylær formel NiTe
Molekylvægt (g/mol) 186.29
MDL nummer MFCD00016258
InChI nøgle NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
PubChem CID 62780
IUPAC navn tellanylidennikkel
SMIL [Ni]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) telluride
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Co), Co 0,1 til 1 %
Lineær formel NiTe
FN nummer UN3077
Formel vægt 186.31
Procent renhed 99.9%