Få mere at vide
Nickel(II) telluride, 99.9% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%
Artikelnummer. 11302198
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302198 10 g 10g
11312198 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013105.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12142-88-0 | NiTe | 186.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12142-88-0
Molekylær formel NiTe
Molekylvægt (g/mol) 186.29
MDL nummer MFCD00016258
InChI nøgle NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
PubChem CID 62780
IUPAC navn tellanylidennikkel
SMIL [Ni]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) telluride
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Co), Co 0,1 til 1 %
Lineær formel NiTe
FN nummer UN3077
Formel vægt 186.31
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.