Få mere at vide
Nikkel(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Nikkel(II)sulfathydrat bruges til galvanisering og som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af andre nikkelforbindelser. Det bruges også til trykning og farvning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate hydrate |
| Farve | Grøn |
| pH | 4,3 til 4,7 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | NiSO4·xH2O (x≈6) |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6517 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone. |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.