Få mere at vide
Nikkel(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356947
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010820.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nikkel(II)sulfathydrat bruges til galvanisering og som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af andre nikkelforbindelser. Det bruges også til trykning og farvning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-37-8
Molekylær formel NiO4S
Molekylvægt (g/mol) 154.749
MDL nummer MFCD00011146
InChI nøgle LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
PubChem CID 24586
ChEBI CHEBI:53001
IUPAC navn nikkel(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfate hydrate
Farve Grøn
pH 4,3 til 4,7
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NiSO4·xH2O (x≈6)
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6517
Opløselighedsinformation Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Formel vægt 154.77 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.070 g/mL