Få mere at vide
Nikkel(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346947
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346947 25 g 25g
11356947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010820.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nikkel(II)sulfathydrat bruges til galvanisering og som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af andre nikkelforbindelser. Det bruges også til trykning og farvning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-37-8
Molekylær formel NiO4S
Molekylvægt (g/mol) 154.749
MDL nummer MFCD00011146
InChI nøgle LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
PubChem CID 24586
ChEBI CHEBI:53001
IUPAC navn nikkel(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfate hydrate
Farve Grøn
pH 4,3 til 4,7
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NiSO4·xH2O (x≈6)
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6517
Opløselighedsinformation Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Formel vægt 154.77 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.070 g/mL