Få mere at vide
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) Sulfate Hexahydrate |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00149813 |
| Synonym | Nickel(II) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.85 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.07 g/cm3 at 20°C |