Få mere at vide
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15867520
Skift visning
Mængde:
1 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15867520 50 kg
15857520 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15867520 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1067269050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
EMPLURA™
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-97-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
Mængde 50 kg
Grad Research
Tæthed 2.07 g/cm3 at 20°C