Få mere at vide
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Reagent Grade, Solstice
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 53°C |
| Farve | Green |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | NiSO4 · 6H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 262.85g/mol |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |