Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 53.0°C |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | NiSO4·6H2O |
| Merck Index | 15,6602 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.