Få mere at vide
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 99.97% min (metals basis)
Artikelnummer. 11488650
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488650
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 053130.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
Nikkel(II)sulfathexahydrat bruges hovedsageligt i Ni-plettering, som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler, som et sværtemiddel for zink og messing og til fremstilling af organiske nikkelsalte. Det bruges som en effektiv katalysator til gasfasedehydrering af glycerol til acrolein. Nikkelsulfat hexahydrat krystal er et effektivt ultraviolet filtermateriale. Kolonner brugt i biokemi og molekylærbiologi kan regenereres med nikkelsulfat. Det bruges til at fremstille nikkelcarbonat, en forløber for pigmenter og nikkelbaserede katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-97-0
Molekylær formel H12NiO10S
Molekylvægt (g/mol) 262.839
MDL nummer MFCD00149813
InChI nøgle RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC navn nikkel(2+);sulfat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfate hexahydrate
Farve Grøn
Fysisk form Lump
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.97% min. (metals basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in water,ethanol and ammonia.
Formel vægt 262.86 (154.77 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 2.07