Få mere at vide
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 98%
Beskrivelse
Nikkelsulfathexahydrat anvendes hovedsageligt i Ni-plettering, som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler, som et sværtemiddel for zink og messing og til fremstilling af organiske nikkelsalte. Det bruges som en effektiv katalysator til gasfasedehydrering af glycerol til acrolein. Nikkelsulfat hexahydrat krystal er et effektivt ultraviolet filtermateriale. Kolonner brugt i biokemi og molekylærbiologi kan regenereres med nikkelsulfat. Det bruges til at fremstille nikkelcarbonat, en forløber for pigmenter og nikkelbaserede katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Farve | Grøn |
| pH | 4,3 til 4,7 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | NiSO4·6H2O |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6517 |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water,ethanol,ammonia. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate