Få mere at vide
Nikkel(II)sulfathexahydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10034013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10034013 100 g Plastflaske 100g
10361681 500 g Plastflaske 500g
10155123 1 kg Plastflaske 1kg
13408568 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10034013 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415611000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10101-97-0 | NiO46H2O | 262.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-97-0 , 7786-81-4
Molekylær formel NiO46H2O
Molekylvægt (g/mol) 262.85
MDL nummer MFCD00149813
InChI nøgle RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC navn nikkel(2+);sulfat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt 53.0°C
Farve Blå-grøn
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel NiSO4·6H2O
Merck Index 15,6602
Opløselighedsinformation Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Formel vægt 262.85
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.