Få mere at vide
Nikkel(II) sulfatheptahydrat, til analyse, til nikkelbelægning, DIN 50970
Artikelnummer. 10267690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10267690 1 kg Plastflaske 1kg
10055413 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10267690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270550010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 10101-98-1 | H14NiO11S | 280,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-98-1 , 7786-81-4
Molekylær formel H14NiO11S
Molekylvægt (g/mol) 280.85
MDL nummer MFCD00149814
InChI nøgle OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfate heptahydrate
Farve Grøn
Fysisk form Nålelignende krystaller eller pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel NiSO4·7H2O
Merck Index 15, 6602
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 625 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether
IUPAC navn nikkel(2+)heptahydratsulfat
Formel vægt 280.88
Procent renhed 20 til 21% (Ni)
Grad Analyser
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.