Få mere at vide
Nikkel(II) sulfatheptahydrat, til analyse, til nikkelbelægning, DIN 50970
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Nålelignende krystaller eller pulver |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | NiSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 6602 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 625 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether |
| IUPAC navn | nikkel(2+);sulfat;heptahydrat |
| Formel vægt | 280.88 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) sulfate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.