Få mere at vide
Nikkel(II)sulfat, 0,5 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkel(II)sulfat, 0,5M aq. soln. anvendes i nikkelbelægning, som mordant i farvning og i trykning af tekstiler. Kolonner brugt til polyhistidinmærkning, nyttige i biokemi og molekylærbiologi, regenereres med nikkelsulfat.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Nikkel(II)sulfat, 0,5M aq. soln. anvendes i nikkelbelægning, som mordant i farvning og i trykning af tekstiler. Kolonner brugt til polyhistidinmærkning, nyttige i biokemi og molekylærbiologi, regenereres med nikkelsulfat.
Opløselighed
Fuldstændig blandet i vand.
Bemærk
Beskyt mod varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) sulfate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | NiSO4 |
| FN nummer | UN3082 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| Formel vægt | 262.86 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5M aq. soln. |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) sulfate, 0.5M aqueous solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate