Få mere at vide
Nikkel(II)sulfamathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339369
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339369 50 g 50g
11349369 250 g 250g
11329369 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089020.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nikkel(II)sulfamat anvendes som elektropletterings- og overfladebehandlingsmiddel. Det finder anvendelse i metalfarvning og støbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13770-89-3
Molekylær formel H4N2NiO6S2
Molekylvægt (g/mol) 250.85
MDL nummer MFCD00137261
InChI nøgle KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
SMIL [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfamate hydrate
Farve Blå
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn nikkel(2+)disulfamat
Formel vægt 250.86 (Anhydrous)