Få mere at vide
Nikkel(II)sulfamathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329369
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11329369
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089020.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nikkel(II)sulfamat anvendes som elektropletterings- og overfladebehandlingsmiddel. Det finder anvendelse i metalfarvning og støbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13770-89-3
Molekylær formel H4N2NiO6S2
Molekylvægt (g/mol) 250.85
MDL nummer MFCD00137261
InChI nøgle KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
SMIL [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfamate hydrate
Farve Blå
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn nikkel(2+);disulfamat
Formel vægt 250.86 (Anhydrous)