Få mere at vide
Nikkel(II) sulfamat, 50% w/w varm. sol, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11450281
Skift visning
Mængde:
1 L
2 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450281 2 x 2.5 L 5 L
11308488 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450281 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040501.8M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.47 DKK
    1269.65 DKK / 5 L
    Spare 140.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Nikkelbelægning | CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250,85 g/mol
Nikkelbelægning Nikkel(II)sulfamat anvendes til galvanisering og som overfladebehandlingsmiddel. Det finder anvendelse i metalfarvning og støbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13770-89-3
Molekylær formel H4N2NiO6S2
Molekylvægt (g/mol) 250.85
MDL nummer MFCD00137261
InChI nøgle KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
IUPAC navn nikkel(2+);disulfamat
SMIL [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) sulfamate
Farve Grøn
Fysisk form Væske
Mængde 2 x 2.5 L
Lineær formel Ni(SO3NH2)2
FN nummer UN3082
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ublandelig med ether, acetone.
Formel vægt 250,86 (Vandfri)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Lugt Lugtfri