Få mere at vide
Nikkel(II) ftalocyanin
Artikelnummer. 11388248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388248 25 g 25g
11378248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039453.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 14055-02-8 | C32H16N8Ni | 571,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14055-02-8
Molekylær formel C32H16N8Ni
Molekylvægt (g/mol) 571.23
MDL nummer MFCD00041954
InChI nøgle LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
PubChem CID 2735100
IUPAC navn nikkel(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.01.²,¹⁸.07.²²,¹⁸.07.²²,² traconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaen-37,39-diid
SMIL [Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) phthalocyanine
Smeltepunkt >300 °C
Farve Blå til lilla
Mængde 25 g
Formel vægt 571.24
Fysisk form Pulver