Få mere at vide
Nickel(II) perchlorate hydrate, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059278
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11418420
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044316.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13637-71-3 | Cl2NiO8 | 257.59 g/mol
Anvendt som udgangsmateriale til homometalliske, trinukleære heteroskorpionatkomplekser anvendt i studier af elektroniske og magnetiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13637-71-3
Molekylær formel Cl2NiO8
Molekylvægt (g/mol) 257.59
MDL nummer MFCD00149804
InChI nøgle ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2
PubChem CID 26158
SMIL [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) perchlorate hydrate
Smeltepunkt 140°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ni(ClO4)2·xH2O
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in many organic solvents.
IUPAC navn nikkel(2+)diperchlorat
Formel vægt 257.59 (Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.55
Følsomhed Hygroscopic