Få mere at vide
Nickel(II) perchlorate hydrate, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11428420
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428420 50 g 50g
11418420 10 g 10g
11438420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044316.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13637-71-3 | Cl2NiO8 | 257.59 g/mol
Anvendt som udgangsmateriale til homometalliske, trinukleære heteroskorpionatkomplekser anvendt i studier af elektroniske og magnetiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13637-71-3
Molekylær formel Cl2NiO8
Molekylvægt (g/mol) 257.59
MDL nummer MFCD00149804
InChI nøgle ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2
PubChem CID 26158
SMIL [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) perchlorate hydrate
Smeltepunkt 140°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ni(ClO4)2·xH2O
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in many organic solvents.
IUPAC navn nikkel(2+);diperchlorat
Formel vægt 257.59 (Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.55
Følsomhed Hygroscopic