Få mere at vide
Nickel(II) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407672
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010819.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nikkel(II)oxid anvendes til fremstilling af nikkellegeringer, herunder nikkelstållegeringer, fremstilling af glas- og porcelænsmaling. Yderligere nikkeloxid er hovedkomponenten i nikkel-jern batteri (Edison batteri), nikkel-cadmium genopladeligt batteri, og bruges også i den keramiske industri til fremstilling af frits og porcelænsglasurer. Det fungerer også som en hydrogeneringskatalysator. NiO/CNT'er (nikkeloxid/kulstof nanorør) kunne være en potentiel katodekatalysator for oxygenreduktionsreaktion (ORR) i mikrobielle brændselsceller (MFC'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxide
Smeltepunkt 1984°C
Navn note Puratronic™
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,6512
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vægt 74.71
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Tæthed 6.67