Få mere at vide
Nickel(II) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Nikkel(II)oxid anvendes til fremstilling af nikkellegeringer, herunder nikkelstållegeringer, fremstilling af glas- og porcelænsmaling. Yderligere nikkeloxid er hovedkomponenten i nikkel-jern batteri (Edison batteri), nikkel-cadmium genopladeligt batteri, og bruges også i den keramiske industri til fremstilling af frits og porcelænsglasurer. Det fungerer også som en hydrogeneringskatalysator. NiO/CNT'er (nikkeloxid/kulstof nanorør) kunne være en potentiel katodekatalysator for oxygenreduktionsreaktion (ORR) i mikrobielle brændselsceller (MFC'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1984°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 74.71 |
| Tæthed | 6.67 |