Få mere at vide
Nickel(II) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11316947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316947 5 g 5g
11326947 25 g 25g
11336947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010819.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nikkel(II)oxid anvendes til fremstilling af nikkellegeringer, herunder nikkelstållegeringer, fremstilling af glas- og porcelænsmaling. Yderligere nikkeloxid er hovedkomponenten i nikkel-jern batteri (Edison batteri), nikkel-cadmium genopladeligt batteri, og bruges også i den keramiske industri til fremstilling af frits og porcelænsglasurer. Det fungerer også som en hydrogeneringskatalysator. NiO/CNT'er (nikkeloxid/kulstof nanorør) kunne være en potentiel katodekatalysator for oxygenreduktionsreaktion (ORR) i mikrobielle brændselsceller (MFC'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxide
Smeltepunkt 1984°C
Navn note Puratronic™
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,6512
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vægt 74.71
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Tæthed 6.67