Få mere at vide
Nikkel(II)oxid, grøn, Ni 78,5%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824843
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15402157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045094.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nikkel(II)oxid anvendes til fremstilling af nikkellegeringer, herunder nikkelstållegeringer, fremstilling af glas- og porcelænsmaling. Yderligere nikkeloxid er hovedkomponenten i nikkel-jern batteri (Edison batteri), nikkel-cadmium genopladeligt batteri, og bruges også i den keramiske industri til fremstilling af frits og porcelænsglasurer. Det fungerer også som en hydrogeneringskatalysator. NiO/CNT'er (nikkeloxid/kulstof nanorør) kunne være en potentiel katodekatalysator for oxygenreduktionsreaktion (ORR) i mikrobielle brændselsceller (MFC'er). Det er blandet med andre oxider med høj renhed og bruges i en række forskellige halvlederapplikationer såsom termistorer og varistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxide
Smeltepunkt 1984°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde Ni 78.5%
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vægt 74.71
Lugt Odorless
Tæthed 6.67
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) oxide, green
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel oxide