Få mere at vide
Nikkel(II)oxid, grøn, Ni 78,5%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkel(II)oxid anvendes til fremstilling af nikkellegeringer, herunder nikkelstållegeringer, fremstilling af glas- og porcelænsmaling. Yderligere nikkeloxid er hovedkomponenten i nikkel-jern batteri (Edison batteri), nikkel-cadmium genopladeligt batteri, og bruges også i den keramiske industri til fremstilling af frits og porcelænsglasurer. Det fungerer også som en hydrogeneringskatalysator. NiO/CNT'er (nikkeloxid/kulstof nanorør) kunne være en potentiel katodekatalysator for oxygenreduktionsreaktion (ORR) i mikrobielle brændselsceller (MFC'er). Det er blandet med andre oxider med høj renhed og bruges i en række forskellige halvlederapplikationer såsom termistorer og varistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1984°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | Ni 78.5% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 74.71 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 6.67 |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) oxide, green
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel oxide