Få mere at vide
Nickel(II) oxide, black, Ni 76%, (contains Ni{2}O{3})
Artikelnummer. 11324969
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324969 250 g 250g
11334969 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087302.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nikkel(II)oxid bruges i brændselscelleelektroder, akkumulatorer, elektroniske printkort, elektrisk keramik og som pigment til keramik og glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) oxide
Smeltepunkt 1984°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Merck Index 14,6512
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 74.71
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ni 76%, (contains Ni2O3)
Lugt Odorless
Tæthed 6.67 g/mL