Få mere at vide
Nikkel(II)oxid, sort, 76% Ni, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10501091
Brand: Thermo Scientific Acros 223120050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxide, black
Smeltepunkt 1960°C
Navn note 76% Ni
Farve Sort-grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel NiO
Merck Index 15, 6597
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Formel vægt 74.7
Procent renhed 75 to 77% (Ni)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 6.67
Tæthed 6.6700g/mL