Få mere at vide
Nikkel(II)oxid, sort, 76% Ni, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10471261 500 g Glasflaske 500g
10501091 5 g Glasflaske 5g
10318550 100 g Glasflaske 100g
10300744 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10471261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223125000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-99-1
Molekylær formel NiO
Molekylvægt (g/mol) 74.69
MDL nummer MFCD00011145
InChI nøgle GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC navn oxonickel
SMIL O=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxide, black
Navn note 76% Ni
Farve Sort-grå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel NiO
Merck Index 15, 6597
Formel vægt 74.7
Procent renhed 75 to 77% (Ni)
Emballage Glasflaske
Tæthed 6.67g/mL