Få mere at vide
Nikkel(II)oxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i nikkel-jern batteri (Edison Battery) og brændselsceller. Det er en forløber for mange nikkelsalte og nikkellegeringer, herunder nikkel-stål allierede, for eksempel invar og elinvar. Det bruges i elektrokrome enheder, frits , ferriter og porcelænsglasurer. Det tjener også som en hydrogeneringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1984°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide. |
| Formel vægt | 74.71 |
| Tæthed | 6.67 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) oxide
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel oxide