Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1960°C |
| Navn note | 97% |
| Farve | Grøn |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 96% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | NiO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) oxide
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.