Få mere at vide
Nickel(II) oxalate hydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11365057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365057 5 g 5g
11375057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040757.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126956-48-7 | C2NiO4 | 146.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126956-48-7
Molekylær formel C2NiO4
Molekylvægt (g/mol) 146.71
MDL nummer MFCD00167155
InChI nøgle DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci
PubChem CID 16213068
SMIL [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxalate hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NiC2O4·xH2O (x≈2)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6514
IUPAC navn nikkel(2+);oxalat;hydrat
Formel vægt 146.73 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic