Få mere at vide
Nickel(II) oxalate dihydrate
Artikelnummer. 11398248
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398248 50 g 50g
11308258 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039454.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6018-94-6 | C2H4NiO6 | 182.741 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-94-6
Molekylær formel C2H4NiO6
Molekylvægt (g/mol) 182.741
MDL nummer MFCD00167155
InChI nøgle VNYOIRCILMCTHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel oxalate, nickel ii oxalate dihydrate, nickel oxalate dihydrate, acmc-1b92x, nickel 2+ ; oxalate; dihydrate, nickel oxalate,, nickel 2+ dihydrate oxalate, nickel 2+ ion dihydrate oxalate
PubChem CID 516789
IUPAC navn nikkel(2+);oxalat;dihydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) oxalate dihydrate
Lugt Odorless
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6514
Opløselighedsinformation Soluble in acids; Insoluble in water
Formel vægt 182.76 (146.73 Anhydrous)
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) oxalate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) oxalate dihydrate