Få mere at vide
Nikkel(II)octanoat, i mineralsk terpentin (8% Ni), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456305
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456305 500 g 500g
11368278 25 g 25g
11358278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039479.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4995-91-9 | C8H16NiO2 | 202.907 g/mol
Nikkel(II)octanoat anvendes til fremstilling af nikkelbaserede katalysatorer under anvendelse af niobiummodificeret silica som bærer. Det bruges også som katalysator og involveret i behandlingen af qaiyarah tung råolie, petrolen ved hjælp af ethanol som opløsningsmiddel og reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4995-91-9
Molekylær formel C8H16NiO2
Molekylvægt (g/mol) 202.907
MDL nummer MFCD00064239
InChI nøgle ANYMYNDNCKURBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel dioctanoate, nickel 2+ caprylate, nickel octoate, caprylic acid, nickel ii salt, octanoic acid, nickel 2+ salt
PubChem CID 54611835
IUPAC navn nikkel;oktansyre
SMIL CCCCCCCC(=O)O.[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) octanoate
Navn note In mineral spirits
Farve Grøn
Tæthed 0.95 g/mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lineær formel [CH3(CH2)6COO]2Ni
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,chloroform,acetonitrile,ether,carbon disulfide,petroleum ether and glacial acetic acid. Immiscible with water.
Formel vægt 345.1
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 8% Ni
Fysisk form Væske