Få mere at vide
Nickel(II) nitrate hexahydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11386937
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386937 5 g 5g
11366937 50 g 50g
11376937 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010816.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
Det bruges som en forløber i fremstillingen af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-00-7
Molekylær formel H12N2NiO12
Molekylvægt (g/mol) 290.79
MDL nummer MFCD00149805
InChI nøgle AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 137°C
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 56.7°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ni(NO3)2·6H2O
FN nummer UN2725
Merck Index 14,6513
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC navn nikkel(2+);dinitrat;hexahydrat
Formel vægt 290.80 (182.70 Anhydrous)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.05 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate,hexahydrate