Få mere at vide
Nickel(II) nitrate hexahydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som en forløber i fremstillingen af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 137°C |
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 56.7°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 250 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Ni(NO3)2·6H2O |
| FN nummer | UN2725 |
| Merck Index | 14,6513 |
| Vis mere |