Få mere at vide
Nikkel(II)nitrathexahydrat, 99%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Til analyse
Tekniske data
Especificaciones
| Kogepunkt | 137.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 56.7°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Blå til Grøn |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Complexometry) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido