Få mere at vide
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 98%
Artikelnummer. p-7022660
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
2.5kg
5000g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408740
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15540.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
Nikkel(II)nitrat bruges som en forløber ved fremstilling af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkel(II)nitrat bruges som en forløber ved fremstilling af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Som oxidationsmiddel er det uforeneligt med reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-00-7
Molekylær formel H12N2NiO12
Molekylvægt (g/mol) 290.79
MDL nummer MFCD00149805
InChI nøgle AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 137°C
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 56.7°C
Mængde 100 g
Lineær formel Ni(NO3)2·6H2O
FN nummer UN2725
Merck Index 14,6513
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC navn nikkel(2+);dinitrat;hexahydrat
Formel vægt 290.80 (182.70 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel(II) nitrate hexahydrate