Få mere at vide
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 98%
Beskrivelse
Nikkel(II)nitrat bruges som en forløber ved fremstilling af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nikkel(II)nitrat bruges som en forløber ved fremstilling af andre nikkelsalte og understøttede nikkelkatalysatorer. Det finder anvendelse som en katalysator i organisk syntese. Desuden bruges det til galvanisering og som en mordent i tekstilfarvning. Det er en forløber for fremstilling af nikkelsulfid-reduceret grafenoxid (RGO) kompositpulver med høj initial kapacitet og god cykling ydeevne. Det kan anvendes til fremstilling af nikkel- og nikkeloxid-nanokrystaller imprægnerede O-MWCNT'er (oxygen-funktionaliserede multi-walled carbon nanorør) med potentielle anvendelser i halvlederindustrier. Det finder anvendelse til at forbedre cykelstabilitet og hastighedskapacitet for Li 2 MnO 3 .
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Som oxidationsmiddel er det uforeneligt med reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 137°C |
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 56.7°C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Ni(NO3)2·6H2O |
| FN nummer | UN2725 |
| Merck Index | 14,6513 |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water. Soluble in ethanol. |
| IUPAC navn | nikkel(2+);dinitrat;hexahydrat |
| Formel vægt | 290.80 (182.70 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate hexahydrate