Få mere at vide
Nickel(II) lactate tetrahydrate, 98%
Artikelnummer. 11470038
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11470038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23643.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C6H10NiO6·4H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H10NiO6·4H2O
MDL nummer MFCD02683106
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) lactate tetrahydrate
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 308.91 (236.85 Anhydrous)
Procent renhed 98%